Print…
Alumínio ≥99.9995% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, recozido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43428.G1 43428.G9 43428.G5
43428.G1EA 95.3 EUR
43428.G1 43428.G9 43428.G5
Alumínio ≥99.9995% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, recozido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Alumínio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321