Print…
Alumínio ≥99.9995% (baseado nos metais), projétil, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43357.22 43357.14
43357.22EA 327 EUR
43357.22 43357.14
Alumínio ≥99.9995% (baseado nos metais), projétil, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Alumínio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321