Alumínio ≥99.99% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42258.18
42258.30
42258.18EA
184
EUR
42258.18
42258.30
Alumínio ≥99.99% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Alumínio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.14g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Fórmula:
Al Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 660 °C Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134029 Número CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |