Print…
Alumínio ≥99% (baseado nos metais), esferas, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42029.KM 42029.KN
42029.KMEA 57.8 EUR
42029.KM 42029.KN
Alumínio ≥99% (baseado nos metais), esferas, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Alumínio
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321