Print…
Alumínio ≥99.0% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41358.FI 41358.GH
41358.FIEA 95.6 EUR
41358.FI 41358.GH
Alumínio ≥99.0% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Alumínio
Purity: 99.0% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.054g/50x50mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321