Print…
Alumínio ≥99.1% (baseado nos metais), folha ultrafina, Thickness: 0.8 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 509 EUR
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Alumínio ≥99.1% (baseado nos metais), folha ultrafina, Thickness: 0.8 µm
Alumínio
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321