Print…
Alumínio ≥99.995% (baseado nos metais), folha ultrafina, Thickness: 0.0075 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40682.DJ 40682.HF
40682.DJEA 1720 EUR
40682.DJ 40682.HF
Alumínio ≥99.995% (baseado nos metais), folha ultrafina, Thickness: 0.0075 µm
Alumínio
Purity: 99.995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Circular disc on permanent mylar support Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Microelectronics, contacts and coatings
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321