Print…
Alumínio ≥99.99% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40531.FI 40531.GH 40531.HP
40531.FIEA 79.7 EUR
40531.FI 40531.GH 40531.HP
Alumínio ≥99.99% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Alumínio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321