Print…
Alumínio ≥99.9995% (baseado nos metais), lingote, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40388.18 40388.30
40388.18EA 133 EUR
40388.18 40388.30
Alumínio ≥99.9995% (baseado nos metais), lingote, Puratronic®
Alumínio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321