Print…
Alumínio, shots ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 68.1 EUR
36293.22 36293.36
Alumínio, shots ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Alumínio
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Peso Molecular: 26.98 g/mol
Ponto de ebulição: 2327
Ponto de Fusão: 660
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321