Print…
Alumínio ≥99.999% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11493.BQ 11493.BU 11493.CZ
11493.BQEA 120 EUR
11493.BQ 11493.BU 11493.CZ
Alumínio ≥99.999% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Alumínio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.87g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321