Print…
Alumínio ≥99.997% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminum
11375.GH 11375.HP
11375.GHEA 124 EUR
11375.GH 11375.HP
Alumínio ≥99.997% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Alumínio
Purity: 99.997% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Peso Molecular: 26.98 g/mol
Ponto de ebulição: 2327
Ponto de Fusão: 660
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321