Print…
Alumínio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminum
11374.FI 11374.GH 11374.HP
11374.FIEA 78.9 EUR
11374.FI 11374.GH 11374.HP
Alumínio 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Alumínio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Peso Molecular: 26.98 g/mol
Ponto de ebulição: 2327
Ponto de Fusão: 660
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321