Print…
Alumínio ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11373.FI 11373.GH 11373.HP
11373.FIEA 84.7 EUR
11373.FI 11373.GH 11373.HP
Alumínio ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Alumínio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321