Print…
Alumínio ≥99.45% (baseado nos metais), folha 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
10558.KJEA 96.8 EUR
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
Alumínio ≥99.45% (baseado nos metais), folha 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Alumínio
Purity: 99.45% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.17g/30x30cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321