Print…
Alumínio ≥99.5% (baseado nos metais), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10092.30 10092.A1 10092.A7
10092.30EA 60.7 EUR
10092.30 10092.A1 10092.A7
Alumínio ≥99.5% (baseado nos metais), pastilhas
Alumínio
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈17g/lump Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321