Print…
Alumínio 99.5%, pedaços (2-10 mm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 209 EUR
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Alumínio 99.5%, pedaços (2-10 mm)
Alumínio
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Encomendar
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %