Print…
Strontium, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
441899-25G 441899-5G
SIAL441899-25GEA 5200 EUR
SIAL441899-25G SIAL441899-5G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Fórmula: Sr
Ponto de ebulição: 1151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 570…660 °C
Densidade: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Número MDL : MFCD00134060
Número CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994