Print…
Strontium ≥99.8% (baseado em metais), pedaços, dendrítico destilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampolado sob argônio
42929.06 42929.14
42929.06EA 776 EUR
42929.06 42929.14
Strontium ≥99.8% (baseado em metais), pedaços, dendrítico destilado
Strontium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gold UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Fórmula: Sr
Ponto de ebulição: 1151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 570…660 °C
Densidade: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134060
Número CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994