Print…
Magnésio, cavacos para reação de Grignard, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
8.05817.0250EA 50.4 EUR
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
Magnésio, cavacos para reação de Grignard, para síntese, Sigma-Aldrich®
Magnésio
Fórmula: Mg
Peso Molecular: 24.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1107
Ponto de Fusão: 651
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Encomendar
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid