Print…
Magnésio ≥99%, cavacos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 26.4 EUR
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnésio ≥99%, cavacos
Magnésio
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1091 °C
Ponto de Fusão: 650 °C
Densidade: 1,738
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III