Print…
Magnésio ≥99.98% (baseado nos metais), cavacos -4 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36193.18 36193.30
36193.18EA 48.3 EUR
36193.18 36193.30
Magnésio ≥99.98% (baseado nos metais), cavacos -4 mesh
Magnésio
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Fórmula: Mg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III