Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), cavacos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10232.22
10232.36
10232.A4
10232.22EA
65.1
EUR
10232.22
10232.36
10232.A4
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), cavacos
Magnésio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Fórmula:
Mg Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00085308 Número CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |