Print…
Magnésio 99.9+% (baseado em traços de metais), cavacos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 151 EUR
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
Magnésio 99.9+% (baseado em traços de metais), cavacos
Magnésio
Fórmula: Mg
Ponto de Fusão: 651 °C
Ponto de Inflamação: 500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)