Print…
Magnésio 97,0, powder zS, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 41.2 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnésio 97,0, powder zS, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnésio
Fórmula: Mg
Peso Molecular: 24.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1107
Ponto de Fusão: 651
Densidade: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2) II
Merck Index: 13,05675
Encomendar
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %