Print…
Magnésio ≥99.6% (baseado em metais excluindo Ca), pó -100+200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36194.18 36194.30
36194.18EA 70.8 EUR
36194.18 36194.30
Magnésio ≥99.6% (baseado em metais excluindo Ca), pó -100+200 mesh
Magnésio
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: Ca typically 0.1-1% Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II