Print…
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), pó -20+100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00869.30 00869.A1
00869.30EA 81.6 EUR
00869.30 00869.A1
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), pó -20+100 mesh
Magnésio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II