Print…
Magnésio, cavacos para reação de Grignard, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
403148-250G 403148-50G
SIAL403148-250GEA 428 EUR
SIAL403148-250G SIAL403148-50G
Magnésio, cavacos para reação de Grignard, Sigma-Aldrich®
Magnésio
Fórmula: Mg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6