Print…
Magnésio ≥99.9% (baseado em metais), folha, duro, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40604.FF 40604.FI 40604.GH
40604.FFEA 243 EUR
40604.FF 40604.FI 40604.GH
Magnésio ≥99.9% (baseado em metais), folha, duro, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Magnésio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Fórmula: Mg
Peso Molecular: 24.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1107
Ponto de Fusão: 651
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675