Magnésio ≥99.9% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 0.125 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40602.FF
40602.FI
40602.FFEA
283
EUR
40602.FF
40602.FI
Magnésio ≥99.9% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 0.125 mm (0.005 in)
Magnésio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Fórmula:
Mg Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00085308 Número CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |