Print…
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), hastes, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
10231.KGEA 79.6 EUR
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), hastes, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnésio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈450g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675