Print…
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), grânulos -12+50 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00870.36 00870.A1 00870.A3
00870.36EA 127 EUR
00870.36 00870.A1 00870.A3
Magnésio ≥99.8% (baseado nos metais), grânulos -12+50 mesh
Magnésio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675