Print…
Magnésio 99+%, fita
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
413380250 413381000
ACRO413380250EA 54.1 EUR
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnésio 99+%, fita
Magnésio
Fórmula: Mg
Ponto de ebulição: 1107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085308
Número CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Encomendar
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm