Print…
Cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
441872-25G 441872-5G
SIAL441872-25GEA 1750 EUR
SIAL441872-25G SIAL441872-5G
Cálcio, Sigma-Aldrich®
Cálcio
Fórmula: Ca
Ponto de ebulição: 1484 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085314
Número CAS: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644