Print…
Cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
215147-100G 215147-500G 215147-5G
SIAL215147-100GEA 160 EUR
SIAL215147-100G SIAL215147-500G SIAL215147-5G
Cálcio, Sigma-Aldrich®
Cálcio
Fórmula: Ca
Ponto de ebulição: 1484 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085314
Número CAS: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644