Print…
Rubidium, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
276332-1G 276332-5G
SIAL276332-1GEA 201 EUR
SIAL276332-1G SIAL276332-5G
Rubidium, Sigma-Aldrich®
Rubidium
Fórmula: Rb
Ponto de ebulição: 700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Número MDL : MFCD00134055
Número CAS: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439