Lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
266000-100G
266000-25G
SIAL266000-100GEA
966
EUR
SIAL266000-100G
SIAL266000-25G
Lítio, Sigma-Aldrich®
Lítio
Fórmula:
Li Peso Molecular: 6.94 g/mol Ponto de ebulição: 1317 Ponto de Fusão: 179 Densidade: 0.53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134051 Número CAS: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN: 1415 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,05542 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...