Print…

Lítio, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

265993-100G 265993-25G
SIAL265993-100GEA 967 EUR
SIAL265993-100G SIAL265993-25G
Lítio, Sigma-Aldrich®
Lítio
Fórmula: Li
Peso Molecular: 6.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1317
Ponto de Fusão: 179
Densidade: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134051
Número CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR