Print…
Lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
265969-250G 265969-50G
SIAL265969-250GEA 1050 EUR
SIAL265969-250G SIAL265969-50G
Lítio, Sigma-Aldrich®
Lítio
Fórmula: Li
Peso Molecular: 6.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1317
Ponto de Fusão: 179
Densidade: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134051
Número CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542