Print…
Césio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
239240-1G 239240-5G
SIAL239240-1GEA 183 EUR
SIAL239240-1G SIAL239240-5G
Césio, Sigma-Aldrich®
Césio
Fórmula: Cs
Ponto de ebulição: 705 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134037
Número CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051