Print…
Césio ≥99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 163 EUR
43005.03 43005.06 43005.18
Césio ≥99.8% (baseado nos metais)
Césio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Fórmula: Cs
Ponto de ebulição: 705 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134037
Número CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051