Print…
Alumínio ≥90% estabilizado, pó fino, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com gordura ∼ 2%
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01056.0250 1.01056.1000
1.01056.0250EA 89.1 EUR
1.01056.0250 1.01056.1000
Alumínio ≥90% estabilizado, pó fino, Supelco®
Alumínio
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2467 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,70 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II
Encomendar
Assay (complexometric) ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.03 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 1.0 %
Fat passes test