Print…
Óxido de cério (IV) 20% em água, dispersão coloidal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ceric oxide, Cerium dioxide
40125.22 40125.36 40125.A3
40125.22EA 45 EUR
40125.22 40125.36 40125.A3
Óxido de cério (IV) 20% em água, dispersão coloidal
Óxido de cério (IV)
CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 mol/mol 0.4 acetate, pH 3.0 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Particles, in Liquid Density: 1.22 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010933
Fórmula: CeO₂
Peso Molecular: 172.11 g/mol
Ponto de ebulição: 3468
Ponto de Fusão: 2000
Densidade: 1.22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010933
Número CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035