Hipoclorito de sódio solução 5% (w/w), Grau técnico
Fornecedor: PanReac AppliChem
|
Perigo
|
212297.1214
212297.1211
APPC212297.1214EA
150
EUR
APPC212297.1214
APPC212297.1211
Hipoclorito de sódio solução 5% (w/w), Grau técnico
Hipoclorito de sódio
Fórmula:
ClNaO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011120 Número CAS: 7681-52-9 UN: 1791 ADR: 8,III |
Assay (iodometr.) | 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis) |