Print…
Hidróxido de sódio 0.5 mol/l (0.5 N) water Volumetric
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 47.7 EUR
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Hidróxido de sódio 0.5 mol/l (0.5 N) water Volumetric
Hidróxido de sódio
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.021 g/cm³
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5