Print…
Óxido de alumínio 20% (w/w) em 2-propanol, dispersão de nanopartículas <50 nm (DLS), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
702129-100G 702129-500G
SIAL702129-100GEA 237 EUR
SIAL702129-100G SIAL702129-500G
Óxido de alumínio 20% (w/w) em 2-propanol, dispersão de nanopartículas <50 nm (DLS), Sigma-Aldrich®
Óxido de Alumínio
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 0.79 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00355
Encomendar
Loading, Dispersion 19.0 - 21.0% wt
Dispersion pH 7.5 - 9.5
Particle Size (ICP) ≤50 nm
ICP Major Analysis (Aluminium Component) Confirmed
Purity (≥99.9% Based on Trace Metals Analysis) Meets Requirements
Trace Metal Analysis ≤1000.0 ppm