Print…
Microcentrífugas, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Fornecedor: EPPENDORF
5452000.010 5453000.015
521-2638EA 1150 EUR
521-2638 521-2639
Microcentrífugas, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Centrífugas Microcentrífugas
Estas microcentrífugas são fáceis de utilizar, sendo ideais para trabalho de pesquisa.
  • Extremamente compactas
  • Estáveis e silenciosas
  • Botão "Short Spin", para execução de centrifugações rápidas
  • A tampa abre-se automaticamente no final do programa, reduzindo o tempo de manuseamento
  • Com um display digital auto-explicativo de tempo e velocidade, bem como um temporizador, programável de 15 segundos a 30 minutos (MiniSpin®) ou de 15 segundos a 99 minutos (MiniSpin® Plus)
Fornecimento: Supplied with a fixed angle microtube rotor.