Print…
Agitadores magnéticos, big squid IKAMAG® e color squid IKAMAG®
Fornecedor: IKA
3671000 3672000
442-0696EA 414 EUR
442-0696 442-0701
Agitadores magnéticos, big squid IKAMAG® e color squid IKAMAG®
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos com display LED digital da velocidade e motor controlado electronicamente. Controlo de velocidade em incrementos de 50 min⁻¹ para big squid, todas as unidades são fabricadas a partir de materiais recicláveis.
  • Excelente resistência a produtos químicos, graças à parte superior de vidro e ao fundo sintético feito de poliamida (big squid) e elastómero termoplástico (color squid)
  • Motor controlado electronicamente com velocidade infinitamente variável (color squid)
  • Podem ser usadas a temperaturas entre 5 e 40 °C (80% de humidade relativa),
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Colour squid big squid white
Gama de velocidades 0 - 2500 min⁻¹ 0 - 2500 min⁻¹
Environmentally Preferable
Capacidade de agitação máx. de H₂O 1000 ml 1500 ml
Potência de entrada/saída 3/2 W 3/2 W
Material da placa Vidro Vidro
Dimensões da placa Ø 115 mm Ø 160 mm
Peso 0,54 kg 0,7 kg
Entrada/saída nominais 3/2
W×D×H 145×160×45 mm 185×205×45 mm