Print…
Garrafas, gargalo largo, âmbar, com rosca GLS 80® e tampa de rosca, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1160146 1160151 1160150 1160149 1160148 1160147 218666959 218663653
215-2065EA 63.4 EUR
215-2065 215-2070 215-2069 215-2068 215-2067 215-2066 215-2852 215-2960
Garrafas, gargalo largo, âmbar, com rosca GLS 80® e tampa de rosca, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
Vidro borossilicato 3,3, DURAN®, âmbar, com tampa roscada PP azul.
  • Muito boa resistência química, resistência a altas temperaturas
  • Abertura extra larga permite uma fácil limpeza
  • Expansão térmica mínima proporcionando uma resistência relativamente elevada às mudanças de temperatura
  • Vidro Tipo I de acordo com USP, EP e JP
  • O vidro âmbar serve a USP 671 e a Eur. Ph.3.2.1. para proteção contra a luz UV
Âmbar para proteger os materiais sensíveis à luz. Protecção UV até aprox. 500 nm. Apenas a parte exterior dos frascos é de cor, assegurando que as propriedades DURAN® no interior se mantêm inalteradas. Redondos, com graduação e rosca GLS 80® especialmente desenvolvida. Com o mecanismo de fecho rábido, é fácil abrir e fechar o frasco. A abertura grande, de 80 mm, permite o enchimento e o esvaziamento dos frascos de forma prática e segura, com pós, produtos pastosos, granulados e líquidos. A abertura permite ainda a utilização de funis de grande volume.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).