Print…
Silica gel Rubin 1-3 mm agente de secagem livre de cobalto, com indicador de umidade, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
85815-1KG 85815-2.5KG
85815-1KGEA 105.29 EUR
85815-1KG 85815-2.5KG
Silica gel Rubin 1-3 mm agente de secagem livre de cobalto, com indicador de umidade, Fluka™
Silica gel Rubin
Drying agent with moisture indicator and free from cobalt.
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2,230 °C
Ponto de Fusão: 1,600 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Encomendar
Appearance complying
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Water absorbing capacity Min. 20 %
Sieve analysis 1-3 mm Min. 95 %
Change complying
Composition SiO₂, 96%
Particle Size 1-3 mm